Learn More
Uvex™ Zapatos de seguridad 1 S2
Código de producto. 15311223 Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15311223
Marca: Uvex™ 8544849
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Zapato de seguridad deportivo y multifuncional
  • Especialmente ligeros y flexibles
  • Puntera UVEX Xenova® 100 % sin metal de última generación, diseño compacto, forma anatómica, buena estabilidad lateral, sin conductividad térmica, no magnética
  • Fabricada con la última tecnología para una extraordinaria comodidad de uso
  • Comodidad optimizada gracias a la tecnología UVEX Climazone
  • Microterciopelo transpirable, hidrófobo de alta tecnología
  • Ventilación óptima gracias al material de revestimiento de Distance Mesh
  • Aptos para personas alérgicas al estar fabricado con materiales sintéticos
  • Goma elástica ajustable individualmente con liberación rápida
  • Construcción del eje casi sin costuras para evitar puntos de presión
  • Plantilla de confort extraíble, antiestática, con sistema de transporte de humedad y almohadillas adicionales para talón y puntera
  • Collarín acolchado suave y solapa acolchada
  • Suela especial de poliuretano de doble densidad con excelentes propiedades de amortiguación y muy buena resistencia al deslizamiento, libre de sustancias que interfieren con las propiedades humectantes de la pintura, como siliconas, plastificadores, etc.
  • Cumple los requisitos de ESD:Resistencia de drenaje <35 megaohmios
  • Con certificado UVEX Medicare para plantillas ortopédicas individuales y modificaciones individuales de la suela externa, como alturas de suela externa, taloneras internas o externas, ayudas desenrollables y otras soluciones
  • N.° de art. 8544.8
  • Anchura 11
  • Norma EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Certificaciones/conformidad Certificado ESD, EN ISO 20345: 2011 S2 SRC
    Color Negro
    Diseñar Mocasín
    Material Microvelour
    Tamaño 49
    Material del dedo del pie Compuesto
    Anchura (métrico) 11 mm
    Sexo Unisex
    Estilo de tobillo Trainers
    Waterproof No
    Tipo de producto ESD Safety Shoe