Learn More
uvex Guantes de protección frente a cortes de espuma C300
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
Descripción
- Los guantes proporcionan resistencia a cortes de hoja de nivel 3/C, resistencia a la abrasión y máxima resistencia al desgarro
- Revestimiento de elastómero de alto rendimiento (HPE) en la palma y los dedos para mejorar las capacidades de agarre
- El revestimiento de espuma de agarre suave proporciona resistencia a la abrasión mecánica
- Alta flexibilidad con una muy buena sensación táctil
- La tecnología UVEX Climazone reduce la humedad y el calor excesivos
- La tecnología 3D Ergo garantiza un ajuste seguro
- Sin silicona según la prueba de impresión
Especificaciones
Especificaciones
Coating Material | Elastómero de alto rendimiento (HPE), espuma SoftGrip |
Color | Gris |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Viscosa de bambú, HPPE, Poliamida, Vidrio |
Tipo de producto | Cut-resistant Gloves |
Tamaño | 9 |
Norma EN388 | 3X42C |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Serie | Espuma C300 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
uvex Guantes de protección frente a cortes de espuma C300 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido