Learn More
uvex Guantes de protección frente a cortes de espuma C500
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
10
11
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 388:2016 (4 X 4 2 C), 407 (X 1 X X X X), 388 (4 5 4 2) |
Área revestida | Puntas de los dedo y palma |
Descripción | Bamboo TwinFlex™, UVEX™ 3D Ergo y UVEX™ Climazone ofrecen tecnologías de gestión del clima |
Coating Material | HPE |
Color | Verde lima, Antracita |
Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | HPPE, Poliamida |
Tipo de producto | Cut-resistant Gloves |
Mostrar más |
Título del producto
uvex Guantes de protección frente a cortes de espuma C500 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido