Learn More
uvex Gafas de seguridad F de plástico Uvex™
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Color de marco:
Clear
Descripción
- Temple length adjustments for best individual fit
- Close fit and large lens for unrestricted field of vision fits over most prescription spectacles
- Side shields provide increased facial protection
- Indirect ventilation incorporated into side arm design
- Uvex duo-flex cushioned temples for increased wearer comfort Clear lens Optidur NC coating
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de lente | UV-treated |
Tinción de lente | Clear |
Tipo de producto | Plastic safety F glasses |
Color de marco | Clear |
Material | Policarbonato |
Desechables | Reusable |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Plástico |
Protección UV | Sí |
Frame Type | Estándar |
Título del producto
uvex Gafas de seguridad F de plástico Uvex™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido