Learn More
uvex Guantes Profapren CF33
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
Color | Negro |
Latex Free | Sí |
Material | Cloropreno |
Tipo de producto | Chemical-resistant Gloves |
Tamaño | 11 |
Norma EN388 | 3131X |
EN ISO 374-1 | Tipo A |
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS | AKLMNO |
Estilo de puño de los guantes | Manopla |
Material de revestimiento | Algodón flocado |
Mostrar más |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora
Título del producto
uvex Guantes Profapren CF33 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido