Learn More
Uvex™ Guantes Profapren CF33
7.00 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Descripción
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 388:2016 (3 1 3 1 X), 374-1:2016 /Tipo A (A K L M N O) |
Coating Material | Policloropreno |
Color | Azul |
Material | Algodón |
Tamaño | 9 |
Grosor (métrico) | 0,75 mm |
Para utilizar con (aplicación) | Industria química, pintura/revestimiento, metalurgia (limpieza) |
Modelo | CF33 |
Tipo de Palm | Napped |
Longitud (métrico) | 33 cm |