Learn More
Uvex™ Gafas de seguridad I-vo 9160
17.38 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Color de marco:
Azul, gris
Azul, naranja
Negro, gris
Tinción de lente:
Gris
Marrón
Transparente
Descripción
- Gafas envolventes con un excelente campo de visión
- Las patillas rectas se ajustan al lado de la cabeza, no detrás de las orejas.Garantizan comodidad y seguridad sin deslizamientos
- Combinan componentes duros y blandos, por lo que son más cómodas en las zonas sensibles de la nariz, las cejas y las orejas
- Las patillas laterales son totalmente ajustables, por lo que el usuario puede adaptarlas para conseguir más protección y comodidad
- 100 % de protección de rayos UV y sin metal
Especificaciones
Tinción de lente | Gris |
Tipo de producto | Gafas de seguridad I-vo 9160 |
Color de marco | Negro, gris |
N.° por paquete | 1 unidad |
Lens Material | Policarbonato |