Learn More
uvex Gafas de seguridad de estilo deportivo
Código de producto. 12364729 Tienda Uvex Productos
Change view
Click to view available options
Tipo de producto:
Gafas de estilo deportivo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo de producto unitSize
12364729 Gafas de estilo deportivo cada uno
1 options
Código de producto. 12364729
Marca: uvex 9160520
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cuentan con longitud de sien ajustable
Diseño y estilo innovadores, con longitud de varilla e inclinación de lente ajustables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Anti-fog
Tinción de lente Transparent
Tipo de producto Gafas de estilo deportivo
Material Policarbonato
Desechables Reusable
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Plástico
Protección UV UV400
Frame Type Estándar