Learn More
Uvex™ Guantes de seguridad Unilite Thermo
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
8
9
10
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | 388:2016 (3 1 3 1 X), 511 (0 1 0), 388 (3 2 3 1) |
Área revestida | Palma y puntas de los dedos |
Coating Material | Polímero |
Color | Negro |
Acabado exterior | Suave |
Hand | Ambidiestro |
Material | Elastano |
Tipo de producto | Cold-resistant Gloves |
Tamaño | 8 |
Para utilizar con (aplicación) | Trabajo a bajas temperaturas, en almacenes refrigerados y conducción de carretillas elevadoras |
Mostrar más |
Título del producto
Uvex™ Guantes de seguridad Unilite Thermo >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido