Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | 388:2016 (3 1 3 1 X), 511 (0 1 0), 388 (3 2 3 1) |
| Área revestida | Palma y puntas de los dedos |
| Coating Material | Polímero |
| Color | Negro |
| Acabado exterior | Suave |
| Hand | Ambidiestro |
| Material | Elastano |
| Tipo de producto | Cold-resistant Gloves |
| Tamaño | 10 |
| Para utilizar con (aplicación) | Trabajo a bajas temperaturas, en almacenes refrigerados y conducción de carretillas elevadoras |
| Mostrar más |