Learn More
Uvex™ Guantes de montaje con revestimiento de poliuretano Unipur 6639
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tamaño:
6
8
9
10
11
Descripción
- Guantes de poliamida con revestimiento de poliuretano en la palma y las puntas de los dedos
- El revestimiento ofrece un alto nivel de resistencia a la abrasión
- Capacidades de agarre mejoradas en aplicaciones secas o ligeramente húmedas
- Ligero y sensible, ideal para trabajos mecánicos de precisión
- El material de color oscuro oculta la suciedad y las manchas
Especificaciones
Especificaciones
Coating Material | Poliuretano |
Color | Negro |
Material | Poliamida |
Tamaño | 9 |
Norma EN388 | 4131X |
Estilo de puño de los guantes | Tejido |
Serie | Unipur 6639 |