Learn More
UVP Transiluminadores UV de sobremesa: 3UV
Código de producto. 16515180
Change view
Click to view available options
Área de filtración (métrica):
20 x 20 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Área de filtración (métrica) unitSize
16515180 20 x 20 cm cada uno
1 options
Transilluminators are powerful sources of ultraviolet radiation which can cause serious damage to unprotected eyes and skin. Read the ultraviolet Caution Information before operating any transilluminators.
Products in this grouping may have voltages other than the standard US 110/115V. Please review and confirm your selection before completing your order. Some of these products may not be returned.
Código de producto. 16515180
Marca: UVP 95041701
Solo quedan null
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Transilluminators are powerful sources of ultraviolet radiation which can cause serious damage to unprotected eyes and skin. Read the ultraviolet Caution Information before operating any transilluminators.
Products in this grouping may have voltages other than the standard US 110/115V. Please review and confirm your selection before completing your order. Some of these products may not be returned.
Indeholder
Filtro de larga vida útil UVG de 5000 horas y cubierta de bloqueo UV con bisagras de altura ajustable
El nuevo diseño ofrece componentes actualizados para aumentar la eficacia, el rendimiento y la funcionalidad
Modelo compacto de ocho vatios con tres longitudes de onda UV y selección de tamaños de filtro. Ligero, portátil.
  • Alta potencia e intensidad UV sin parpadeo de luz
  • Fuente de alimentación universal con encendido rápido de la lámpara
  • Consumo eléctrico reducido
  • Mejora de la visualización del gel y la documentación del gel
Ordreinfo
Dimensions (including cover): 5H x 14W x 11.25 in. D (12.7 x 35.6 x 28.6cm) (3UV models have additional 0.4 in. on the height)
Certificeringer
Los modelos de 100-115 V están aprobados por la CSA.
Hay disponibles modelos de 230 V.
Tekniske data
Anchura (métrico) 35,6 cm
Altura (métrico) 13,7 cm
Certificaciones/conformidad CSA
Fondo (imperial) 11 in
Fondo (métrico) 27,9 cm
Altura (imperial) 5,4 in
Tipo de producto Transiluminador UV de sobremesa
Anchura (imperial) 14 in
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis en gel, fluorescencia de ADN, fluorescencia de proteínas
Área de filtración (imperial) 7,87 x 7,87 pulg
Incluye Filtro de larga vida útil UVG 5000 horas, cubierta de bloqueo UV con bisagras
N.º de lugares 4
Vataje 8 W
Área de filtración (métrica) 20 x 20 cm
Requisitos eléctricos 100/115V, 60Hz
Tensión 100/115 V
Frecuencia 60 Hz
Wavelength 254/302/365 nm
Tipo de iluminación UV
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.