Learn More
UVP Tubos de repuesto para lámpara ultravioleta compacta y portátil
Código de producto. 11902041
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Vataje:
4 W
6 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11902041
Marca: UVP 34001301
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para su uso con lámparas UV de 4 y 6 W.
  • Para su uso con lámparas UV de 4 y 6 W
Especificaciones
Fuente de luz UV-C
Tensión 115 V
Vataje 6 W
Wavelength 254 nm
Para utilizar con (aplicación) Para el uso con lámpara UV compacta de 4 vatios
Para utilizar con (equipo) Lámpara UV compacta de 4 vatios
Tipo de producto Tubo de lámpara UV