Learn More
UVP Tubos de repuesto para lámpara ultravioleta compacta y portátil
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
Vataje:
4 W
6 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para su uso con lámparas UV de 4 y 6 W
Especificaciones
Especificaciones
| Fuente de luz | UV-A |
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 6 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Diámetro (imperial) | 0,62 in |
| Diámetro (métrico) | 15,8 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Lámpara UV serie EL, lámpara 3UV™, lámpara UV precargable UVSL-26P, lámpara UV portátil y cabinas de visualización UV de tamaño medio |
| Longitud (imperial) | 9 in |
| Longitud (métrico) | 228,6 mm |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Mostrar más |