Learn More
UVP Lámparas de visualización de alto rendimiento Mineralight™: Tubos de repuesto
Tubos UVP de 25 W que proporcionan horas de iluminación UV cuando se utilizan con lámparas de visualización Mineralight de alto rendimiento.
44.20€ - 74.35€
Especificaciones
Vataje | 25 W |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Fluorescencia, esterilización, inspección |
Longitud (imperial) | 17,12 in |
Longitud (métrico) | 434,84 mm |
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Wavelength | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de producto | Wavelength | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11847104
|
UVP
34-0073-01 |
Tubo de onda corta de repuesto | 254 nm |
69.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11776832
|
UVP
34-0060-01 |
Tubo de onda larga de repuesto | 365 nm |
44.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11766832
|
UVP
34-0072-01 |
Tubo de onda media de repuesto | 302 nm |
74.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Dos tubos de UV de 25 W para ofrecer una iluminación brillante
- Disponibles con UV de 254 nm, 302 nm o 365 nm
- Utilice los soportes incluidos con la lámpara para fijarla al techo o a otra estructura para ofrecer iluminación de UV elevada
- Dimensiones: 18.5 de L x 4.75 de An x 5 de Al en pulg
Fluorescencia, esterilización, inspección
Especificaciones
25 W | |
17,12 in | |
1 unidad |
Fluorescencia, esterilización, inspección | |
434,84 mm |