Learn More
UVP Tubo de repuesto para minilámpara ultravioleta
Tubos de repuesto para lámparas de UV ligeras y compactas
Marca:  UVP 34-0010-01
Detalles adicionales : Peso : 0.01600kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11796832
  • 24.15€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
para ver el stock
Especificaciones
4 W
365 nm
Modelo UVL-4, lámpara UV portátil UVL-23R y lámpara UV mini