Learn More
UVP Mini lámparas UV
Código de producto. 11766116
Click to view available options
Wavelength:
365 nm
365/254 nm
Fuente de luz:
UV-A
UV-A, UV-C
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11766116
Marca: UVP 95018802
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Requires
Requieren cuatro pilas AA (no incluidas).
Funciona con batería y se utiliza como lámpara portátil para inspecciones industriales, de laboratorio, de precisión y de campo.
  • Lámparas de 4 vatios que funcionan con batería con un diseño ligero y tamaño de bolsillo
  • Incorporan una carcasa de plástico resistente a impactos con corea de nailon acoplada
  • Seleccione entre modelos con UV de 254 nm o 365 nm o una combinación de ambos
  • Las aplicaciones incluyen fluorescencia e inspección para uso sobre el terreno
†Intensidad relativa a 7,6 cm.
Especificaciones
Fuente de luz UV-A, UV-C
Vataje 4 W
Wavelength 365/254 nm
Material del envase Plástico
Fondo (imperial) 2,2 in
Fondo (métrico) 56 mm
Dimensiones (L x An) 6,25 x 1 in. (159 x 25 mm)
Para utilizar con (aplicación) Fluorescencia e inspección para uso en el campo, inspecciones industriales, laboratorio y precisión
Longitud (imperial) 6,25 in
Longitud (métrico) 159 mm
Cantidad de embalaje 1 unidad
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25 mm
Tipo de producto Minilámpara UV de tubo dividido portátil
Mostrar más Mostrar menos
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.