Learn More
UVP Tubos UV de repuesto
Para su uso con lámparas UV de 8 W.
Marca:  UVP 34-0042-01
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11798231
  • 51.55€ / cada uno
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso con lámparas UV de 8 W.
  • Para su uso con lámparas UV de 8 W
Especificaciones
Especificaciones
8 W
302 nm
Entrecruzador CL-1000M, transiluminador de la serie de sobremesa y TMW-20 y lámpara UV serie EL
Tubo UV de repuesto
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
UVP Tubos UV de repuesto > Rango medio 302 nm