Learn More
UVP Tubos UV de repuesto
Código de producto. 12822989
Change view
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
302 nm
365 nm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Wavelength unitSize
12822989 254 nm cada uno
12862989 365 nm cada uno
11798231 302 nm 1 PCS
3 options
Código de producto. 12822989
Marca: UVP 34000701
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con lámparas UV de 8 W.
Para su uso con lámparas UV de 8 W.
  • Para su uso con lámparas UV de 8 W
Especificaciones
Vataje 8 W
Wavelength 254 nm
Para utilizar con (equipo) Entrecruzador CL-1000, borrador de EPROM DE-50, transiluminadores modelos 2UV y 3UV y lámpara UV serie EL
Longitud (imperial) 11,33 in
Longitud (métrico) 28,7 cm
Tipo de producto Tubo UV de repuesto