Learn More
UVP Ultra Violet Product™ Lámparas UV Serie EL
Click to view available options
Wavelength:
254 nm
365 nm
365/302/254 nm (un tubo cada uno)
365/302 nm
365 nm
Vataje:
4 W
6 W
8 W
Amperaje:
0,16 A
0,32 A
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
249 x 64 x 97 mm
302 x 64 x 97 mm
376 x 64 x 97 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Descripción
- El diseño resistente es excelente para un uso intensivo.
- Las lámparas son ligeras para sujetarlas fácilmente o colocarlas en el soporte o cabina para utilizarlas sin usar las manos.
- El reflector integrado mejora la iluminación UV.
- Tres longitudes de onda UV disponibles: 254 nm, 302 nm y 365 nm.
- Tres configuraciones de potencia: 4 W, 6 W, 8 W.
- Los modelos disponibles incluyen onda corta de 254 nm, onda larga de 365 nm o una combinación de longitudes de onda UV, o versiones UV y de luz blanca.
- La configuración básica ofrece un tubo UV y un tubo de luz blanca: la ventaja de contar con luz blanca o iluminación UV en una misma unidad.
- Utilice luz blanca cuando trabaje con materiales en un área con poca iluminación.
- Los modelos gemelos tienen dos tubos de la misma longitud de onda; los modelos 2UV™ utilizan dos longitudes de onda diferentes.
- El modelo 3UV™ está disponible únicamente en la lámpara de 3 W y proporciona tres longitudes de onda UV en una lámpara. Ninguna otra lámpara ofrece esta versatilidad. Cambie fácilmente entre las tres longitudes de onda (onda larga, onda corta y UV de rango medio) según lo requiera su aplicación.
- Se puede utilizar con el soporte de lámpara universal J138.
- Los modelos de 4 W se pueden utilizar con la cabina C-10E para visualizar materiales en un entorno de cuarto oscuro.
- Las lámparas de 8 W se pueden utilizar con la cabina C-65.
- NOTA:
- Aunque el manual se refiere a la banda de ondas UV de rango medio como 302 nm, otros se refieren a esta región como 300 o 312 nm.
- La salida espectral de todas estas regiones es la misma.
- PRECAUCIÓN:
- La radiación UV de onda corta y de rango medio causará daños a los ojos y la piel sin protección.
- Antes de utilizar cualquier unidad, asegúrese de que todo el personal de la zona esté protegido adecuadamente.
- También deben llevarse gafas de seguridad con bloqueo UV.
- Analytik Jena™ tiene una línea completa de gafas de seguridad con bloqueo UV: Gafas, gafas de seguridad y protector facial diseñados para este propósito
Especificaciones
Especificaciones
| Tensión | 230 V |
| Vataje | 6 W |
| Wavelength | 365 nm |
| Amperaje | 0,16 A |
| Color | Blanco |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 302 x 64 x 97 mm |
| Requisitos eléctricos | 6 W, 230 V, 50/60 Hz |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Modelo | Un tubo cada uno |
| Tipo de producto | Lámpara UV |