Learn More
UVP Cabinas de visualización UV
Utilice estas cabinas de visualización para una gran variedad de aplicaciones, como el análisis no destructivo, la verificación de documentos y la cromatografía de capa fina. Las cabinas de visualización de UV UVP™ cuentan con un panel inferior extraíble, para que la cabina se pueda colocar sobre muestras grandes o un transiluminador.
2285.00€ - 2855.00€
Especificaciones
Tensión | 230V |
---|---|
Cantidad de embalaje | 1Pack |
Para utilizar con (aplicación) | Cromatografía en capa fina, pruebas no destructivas, inspección, mineralogía, fluorescencia |
Tipo de producto | Cámara UV |
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Modelo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11798201
|
UVP
95-0020-05 |
C-70G |
2855.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11788201
|
UVP
95-0257-02 |
C-65 |
2285.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- El visor de caucho suave incluye un filtro de control de contraste.
- Los interruptores de control se han situado de manera cómoda para seleccionar las longitudes de onda UV o la luz blanca de varilla interior
- El fácil acceso al interior de la cabina se realiza a través de la cortina que también bloquea la luz ambiental
- La cabina C-70G Chromato-Vue incluye dos tubos de UV de onda corta y onda larga de 15 vatios cada uno montados en un lateral de la cabina
- El modelo C-71 es similar al C-70G, pero tiene cuatro tubos de UV de onda larga de 15 vatios en un lateral de la unidad
- Los tubos de UV de 254 nm y 365 nm del C-75 se colocan en dos lados de la cabina para proporcionar iluminación UV uniforme para estudios de fluorescencia
- Fabricadas con plástico ligero
Especificaciones
230V | |
1Pack | |
Cromatografía en capa fina, pruebas no destructivas, inspección, mineralogía, fluorescencia | |
Cámara UV |