Learn More
UVP Gafas de protección con neutralización de la luz UV Código de producto.: 12324749
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
UVP Gafas de protección con neutralización de la luz UV
Código de producto. 12324749
Policarbonato, Gafas UVC-303
Click to view available options
Lens Material:
Plástico
Policarbonato
Tipo de producto:
Gafas
Gafas UVC-303
Código de producto. 12324749
Marca: UVP 98000201
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñado para bloquear la radiación ultravioleta de 254 a 365 nm, así como la banda azul de la longitud de onda. Las gafas de protección con neutralización de la luz UV UVP™ proporcionan un contraste óptimo en la visualización y menor fatiga ocular con gafas y protectores faciales que minimizan la exposición UV ocular y facial.
  • Diseñado para bloquear la radiación ultravioleta de 254 a 365 nm, así como la banda azul de la longitud de onda
  • Ofrecen un contraste óptimo en la visualización y reducen la fatiga ocular
Gafas UVC-303
  • Fabricadas con policarbonato resistente a impactos
  • Diseño con parte superior y laterales protegidos
  • Dimensiones: 51 × 152 mm
Compliance
Las gafas y el protector facial cumplen las especificaciones ANSI-Z87.1 1986 para los dispositivos de protección ocular y facial
Garantía
Un año de garantía para reparación o sustitución
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple con las normas ANSI Z87.1; NIOSH
Revestimiento de lente Neutralización de la luz UV
Tipo de producto Gafas UVC-303
Para utilizar con (equipo) Protector facial con neutralización de la luz UV
Lens Material Policarbonato
  • Para períodos de exposición de más de ocho horas o para emisiones de longitud de onda ultravioleta diferentes al intervalo de 254 nm a 365 nm,
  • consulte el documento HSM 73-11009 Criteria for a Recommended Standard ... Occupational Exposure to Ultraviolet Radiation (Criterios para un estándar recomendado: exposición profesional a la radiación ultravioleta) publicado por el Departamento de Salud, Educación y Bienestar de Estados Unidos.
  • Las gafas de protección se han diseñado para proteger los ojos, la cara y/o el cuello. Se deben adoptar medidas para proteger otras partes del cuerpo frente a las quemaduras graves en la piel asociadas con la radiación UV de onda corta. Evite dirigir la lámpara ultravioleta a superficies reflectantes. Utilice ropa de protección y crema para la piel.
Título del producto
UVP Gafas de protección con neutralización de la luz UV >