Learn More
BUCHI V-300 Vacuum Pump
A quiet and chemically resistant PTFE diaphragm pump. It is optimally suited to work with the I-300 / I-300 Pro Controllers for Rotavapors and parallel evaporators SyncorePlus and Multivapor.
Marca:  BUCHI 11V300200
5377.23 EUR hasta el 2025-02-21
Use el código promocional "24115" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15561280
  • 5980.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 27-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Funcionamiento silencioso gracias a la regulación de velocidad
  • Funcionamiento sin supervisión junto con la interfaz I-300 o I-300 Pro cuando se combina con el sensor de nivel opcional para un condensador secundario que avisa del posible desbordamiento del matraz receptor
  • Alta resistencia a productos químicos gracias al uso de materiales de alta calidad
  • Vida útil prolongada gracias al funcionamiento con velocidad controlada junto con la interfaz opcional I-300 o I-300 Pro
  • Detección visual sencilla del condensado y las partículas gracias al panel frontal transparente
  • Integración perfecta de tipo «plug and play» en:
    • Un sistema de vacío con velocidad controlada con la interfaz I-300 / I-300 Pro
    • Un sistema BUCHI Rotavapor™ R-300 totalmente automatizado que incluye todos los parámetros de proceso
Certifications
CE/CSA/CUS
Servicio Técnico
1 año
Especificaciones
Especificaciones
5 mbar
1,8 m³/h
IP20
2 bar
Bomba de vacío V-300, frasco de Woulff, interfaz I-300
Bomba de diafragma
Aparato de destilación de evacuación, filtración por vacío, cabinas de secado por vacío, hornos de secado
I-300/I-300 Pro y R-300
Certificados
Ver productos accesorios