Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad V-MOVE-90
Para el almacenamiento seguro y autorizado de sustancias peligrosas inflamables en zonas de trabajo con puertas abiertas/cerradas electrónicas.
Marca: Asecos™ 3508604135104
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Integración y uso óptimos del espacio: con una profundidad de 86 cm, los armarios V-LINE utilizan ahora el espacio que hay junto a las campanas extractoras de laboratorio y las mesas de trabajo que los armarios convencionales para materiales peligrosos no han utilizado
- Resistencia al fuego de 90 minutos
- Máxima comodidad: la tecnología de cajón vertical permite acceder y ver todos los recipientes almacenados desde ambos lados
- Con solo pulsar un botón, los cajones verticales se abren y cierran automáticamente
- Los cajones se deslizan de forma suave y silenciosa hacia fuera y hacia dentro del cuerpo del armario sin necesidad de realizar esfuerzo físico adicional
- La función de detención de los cajones verticales detecta resistencias y elimina el riesgo de que se queden atascados
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cerradura de cilindro y el cliente puede integrar los armarios en un sistema de llave maestra existente
- Indicador de estado de bloqueo (rojo/verde) proporcionado
- Siempre cerrado: cierre automático de puertas en serie después de unos 60 segundos con señal acústica/visual antes del cierre
- El posible equipamiento interior incluye estantes de altura ajustable, sumideros inferiores y sistemas de barandillas
- De acuerdo con las normas EN 14470-1 y TRGS 510
- Construcción sólida y duradera: resistente a los arañazos con superficie revestida en polvo
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 75) a un sistema de escape técnico
Especificaciones
EN 14470-1, TRGS 510 | |
775 × 701 × 1750 mm | |
Cierre automático | |
4 estantes de 50 kg cada uno, insertos de 50 kg cada uno, sumideros de 13 l cada uno, Carga máxima de 240 kg | |
604 kg | |
Armario de seguridad |
4 estantes de acero laminado de 50 kg; 1 inserto de acero laminado de 50 kg; 1 sumidero de acero laminado de 13 l; 5 estantes de acero laminado de 50 kg; 1 inserto de acero laminado de 50 kg; 1 sumidero de acero laminado de 13 l | |
860 × 819 × 1966 mm | |
Almacenamiento de sustancias peligrosas inflamables | |
2 | |
Gris claro |
Título del producto
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad V-MOVE-90 > 2 puertas de color gris claro; 4 estantes de 50 kg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido