Learn More
Cole-Parmer™ V Series Stuart™ Vortex Mixer
Description
Controle la velocidad de la mezcla mediante la selección de 200 rpm para una mezcla suave o de 2500 rpm para una agitación enérgica. Elija entre el modo de pulsación y el funcionamiento continuo tan solo con presionar un botón del panel de mandos. Cuerpo fundido y robusto que evita movimientos innecesarios durante su uso. El diseño de perfil bajo ergonómico facilita las operaciones diarias de agitación de vórtice para que resulten más cómodas para el usuario. La fijación integral de la varilla de retorta permite asegurar los recipientes por encima de la acción del vórtice para la mezcla a largo plazo.
El SA8 puede mezclar una variedad de otros recipientes cuando se utiliza junto con el SA8/1 paquete de accesorios.
- Modo intermitente o continuo
- Cuerpo de perfil bajo estable
- Construcción sólida fundida
- Control de velocidad variable entre 200 y 2.500 rpm
Specifications
Specifications
| Órbita | 4,2 mm |
| Intervalo de velocidad | De 200 rpm a 2500 rpm |
| Requisitos eléctricos | 90/240 V, 50/60 Hz, 50 W |
| Tensión | 90/240 V |
| Vataje | 50 W |
| Tipo de producto | Agitador vórtex |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Material | Fundido a presión de en una sola pieza |
| Fondo (imperial) | 8.5 in. |
| Fondo (métrico) | 215 mm |
| Show More |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.