Learn More
Cole-Parmer™ V Series Stuart™ Vortex Mixer
Código de producto. 15401435
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 200 rpm a 2500 rpm
De 2500 rpm a 4500 rpm
Velocidad fija
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15401435
Marca: Cole-Parmer™ 0472913
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This V Series Stuart™ Vortex Mixer is a compact unit perfect for individual work stations.
  • Estructura fundida a presión y resistente
  • Sofisticado sistema de contrapeso integrado y patas de ventosa para prevenir problemas para caminar
  • El sencillo control de funcionamiento por presión proporciona una mezcla rápida y eficaz.
  • La velocidad de mezcla es variable para adaptarse a la mayoría de las aplicaciones.
  • Incorpora un potente motor de CC sin escobillas para un funcionamiento sin mantenimiento.
  • Velocidad variable hasta 4500 rpm
  • Tamaño reducido
Especificaciones
Órbita 4,5 mm
Intervalo de velocidad De 2500 rpm a 4500 rpm
Tensión 100/240 V
Tamaño del tubo Hasta 30 mm
Material Base de fundido a presión
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 100 x 100 x 67 mm
Altura (imperial) 2.6 in.
Altura (métrico) 67 mm
Longitud (imperial) 3.9 in.
Longitud (métrico) 100 mm
Anchura (imperial) 3.9 in.
Anchura (métrico) 100 mm
Peso (imperial) 1.2 lb.
Peso (métrico) 55 kg
Clasificación IP IP 43