Learn More
Cole-Parmer™ V Series Stuart™ Vortex Mixer
Código de producto. p-200003974
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 200 rpm a 2500 rpm
De 2500 rpm a 4500 rpm
Velocidad fija
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12017134
Marca: Cole-Parmer™ 0472901
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This V Series Stuart™ Vortex Mixer is a compact unit perfect for individual work stations.
  • Utilice una amplia variedad de tamaños y formas de tubo con el cabezal de caucho incluido.
  • El cuerpo fundido y pesado no se desplazará por su banco.
  • Uso para mezcla continua; el diseño de la carcasa admite el uso de una varilla de laboratorio.
Especificaciones
Intervalo de velocidad Velocidad fija
Tipo de producto Agitador vórtex