Learn More
3M™ V4 Series Replacement Visor
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Visor V4C
Visor V4D
Visor V4F
Lens Material:
Acetato
Malla de acero
Policarbonato
Descripción
- Fácil de sustituir, el visor encaja en su lugar
- Para su uso con protector facial 3M™ V4D
- El visor de acetato transparente de repuesto ofrece buenas propiedades de resistencia química
- El visor de acetato tiene buenas propiedades ópticas y un revestimiento antivaho
- El visor de policarbonato transparente de repuesto ofrece propiedades de resistencia a impactos y arañazos
- Visor de malla de acero de repuesto con acabado mate negro que proporciona protección contra astillas y esquirlas
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Con aprobación CE, EN1731 |
Tinción de lente | Transparente |
Tipo de producto | Visor de repuesto serie V4 |
Para utilizar con (equipo) | Visor V4D |
Lens Material | Acetato |