Learn More
Buerkle™ Pharma-picker V4A
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 0,1 a 1,2 ml
De 1,25 a 2,50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Para el muestreo de cantidades muy pequeñas de polvos altamente potentes, caros o activos para su análisis Las cantidades de muestra más pequeñas, desde 0,1 ml hasta 2,5 ml se pueden recoger con el PharmaPicker. Solo con cambiar la punta de volumen en el cilindro de recogida por 0,1–1,2 ml o 1,25–2,5 ml se modifica el volumen de muestreo.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | De 1,25 a 2,50 ml |
| Tipo de producto | PharmaPicker |
| Acabado | Electropulido |
| Para utilizar con (equipo) | Cabezales de volumen PharmaPicker de 1,25 a 2,50 ml |
| Para utilizar con (aplicación) | Pequeñas cantidades de polvo |
| Incluye | Cilindro de recogida |
| Material | Acero inoxidable (V4A) |
| Tipo de mango | Forma de T |
| Longitud (métrico) | 60 cm |