Learn More
Wheaton™ Soporte de vidrio fritado para conjunto de filtración de 47 mm con conexión de junta cónica estándar
Recomendado como medida de protección general El soporte de vidrio fritado para conjunto de filtración con conexión de junta cónica estándar Wheaton™ de 47 mm está fabricado con vidrio borosilicato de baja extracción.
Marca:  Wheaton™ 419385-47
819.05 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.71000kg
Código de producto. 11748799
  • 935.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Una base del soporte de vidrio fritado con gran porosidad (40 a 60 µm), embudo graduado, pinza de aluminio anodizado, matraz de filtración de 1 l
  • Componentes de vidrio fabricados de vidrio 33 Wheaton™ que cumplen con los requisitos USP Tipo 1 y ASTM E Tipo I, clase A
Especificaciones
Especificaciones
Filtración rutinaria de disolventes orgánicos, líquidos corrosivos, extracción de partículas de disolventes para HPLC
Filtro de vacío
500 mL
Certificados
Ver productos accesorios