Learn More
Wheaton™ Filtro de vacío con fritado
Filtro de vacío Wheaton con frita, para su uso con:Para recoger el material filtrado directamente en un frasco de laboratorio estándar
Marca:  Wheaton™ 419520-47
503.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.36080kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10498711
  • 530.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-10-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Filtro de vacío Wheaton con frita, para su uso con:Para recoger el material filtrado directamente en un frasco de laboratorio estándar
Especificaciones
Especificaciones
47 mm
Para recoger el material filtrado directamente en un frasco de laboratorio estándar
Filtro de vacío
47 mm