Learn More
Wheaton™ Filtro de vacío con fritado
Filtro de vacío Wheaton con frita, para su uso con:Para recoger el material filtrado directamente en un frasco de laboratorio estándar
Marca:  Wheaton™ 419452
707.75 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23261" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11751883
  • 745.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Filtro de vacío Wheaton con frita, para su uso con:Para recoger el material filtrado directamente en un frasco de laboratorio estándar
Especificaciones
Especificaciones
Grandes volúmenes de muestra, líquidos con una carga pesada de partículas y líquidos viscosos cuando se requiere un caudal alto
Filtro de vacío
90 mm