Learn More
Cytiva Dispositivos de filtración en vacío VacuCap™ 90 PF
Descripción
- Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
Especificaciones
Especificaciones
| Material (membrana) | Supor (PES hidrófila) |
| Tamaño de poro | 0,8/0,2 μm |
| Esterilidad | Estéril |
| Área de filtración | 60 cm2 |
| Diámetro (métrico) | 90 mm |