Learn More
Cytiva Dispositivos de filtración al vacío VacuCap™ 90
Innovadores filtros de tapa de frasco para una filtración rápida al vacío de 100 ml a 5 l de soluciones acuosas.
Marca:  Cytiva 4631
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17164371
  • 219.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Supor (PES hidrófila)
Estéril
60 mm
1 μm
30 cm2
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Dispositivos de filtración al vacío VacuCap™ 90 > 0,1 μm; 60 mm