Learn More
Cytiva Dispositivo de ventilación Vacushield™
Código de producto. 17154301
Change view
Click to view available options
:
0,2 μm
Código de producto.
17154301 0,2 μm
1 options
Código de producto. 17154301
Marca: Cytiva 4402
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Protege las válvulas y los componentes de la bomba de daños causados por líquidos.
  • Permite que el aire y los gases pasen libremente mientras se bloquean las soluciones acuosas y los contaminantes de aerosoles
  • No está aprobada para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material (membrana) PTFE
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad No estéril
Área de filtración 19,6 cm2
Estilo de entrada Manguera dentada escalonada
Estilo de salida Manguera dentada escalonada
Cantidad 3/Pk.
Diámetro (métrico) 50 mm