Learn More
BD Tubos de recogida de sangre Vacutainer™ EST™
Descripción
El sistema BD Vacutainer™ está diseñado y probado de forma óptima para controlar la variabilidad preanalítica en todo el proceso de recogida y manipulación de muestras.
- Los tubos de recogida tienen el nivel de vacío preciso para recoger el tamaño de muestra necesario
- Diseñado para trabajar con agujas de doble cara y soporte de tubos Vacutainer
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de recogida de sangre |
| Aditivo | Sin aditivos |
| Material | Plástico |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Hemogard™ |
| Capacidad (métrico) | 3 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Aguja Vacutainer™ y soporte de tubos |
| Color del tapón | Blanco nacarado |
| Tamaño del tubo | 13 x 75 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubo de descarte para eliminar el espacio muerto de los tubos de los juegos de recogida de sangre |
| Mostrar más |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?