Learn More
BD Tubo de citrato Vacutainer™
Descripción
El citrato de trisodio funciona como anticoagulante mediante la formación de complejos con iones metálicos como el calcio, lo que inhibe la cascada de coagulación. La anticoagulación con citrato trisódico es reversible. La relación entre sangre y aditivo es de 9:1.
Los tubos de citrato BD Vacutainer™ están disponibles en vidrio o Plus PET, ambos con tapones azules Hemogard™.
- Ambos tubos presentan un rendimiento clínicamente equivalente
- Los tubos de vidrio se reconocen como el “estándar Gold” global y tienen un revestimiento interno de silicona especial para minimizar la activación del contacto
- Los tubos de PET Plus incluyen un indicador de llenado mínimo y ofrecen una geometría de tubo innovadora que minimiza el espacio de la cabeza del tubo y la activación plaquetaria asociada (para optimizar la monitorización de APTT de pacientes con heparina no fraccionada)
- Los tubos de vidrio no se recomiendan para centrifugación a más de 2200 g en un rotor basculante (1300 g para un rotor de ángulo fijo), por lo que es posible que no sean adecuados para su uso con plasma sin plaquetas
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de coagulación para el muestreo de sangre venosa |
| Aditivo | Citrato de sodio |
| Material | PET |
| Tipo de tapón | Hemogard™ |
| Capacidad (métrico) | 2,7 mL |
| Color del tapón | Azul claro |
| Altura (métrico) | 75 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para estudios de coagulación |
| Tipo de etiqueta | Bloque |
| Diámetro exterior (métrico) | 13 mm |