Learn More
BD Tubo de plástico con K2-Edta de tapón Vacutainer™ Hemogard
Se utiliza para obtener muestras de plasma con ácido etildiaminotetraacético (EDTA) o sangre. El tubo de plástico con K2Edta Vacutainer-<19154/™ y tapón Hemogard contiene K2EDTA, que es una solución líquida que se rocía en la superficie interior de los tubos BD Vacutainer Plus.
363.00€ - 667.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubo K2 EDTA |
---|---|
Aditivo | K2 EDTA |
Material | Plástico |
Tipo de tapón | Hemogard™ |
Color del tapón | Lavanda |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12957666
|
BD
367873 |
6 mL |
363.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10331254
|
BD
367525 |
10 mL |
667.00€
paquete de 1000 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
Tapón Hemogard lavandaEtiqueta de papel
Especificaciones
Tubo K2 EDTA | |
Plástico | |
Lavanda |
K2 EDTA | |
Hemogard™ | |
100 mm |