Learn More
BD Tubo de plástico con K3-Edta de tapón Vacutainer™ Hemogard
Uso con muestras de plasma con ácido etildiaminotetraacético (EDTA) o sangre completa. El tubo K3-EDTA de plástico con tapón Hemogard BD Vacutainer™ contiene el aditivo K3 sal de potasio de EDTA que actúa como coagulante.
55.50€ - 271.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubo K3 EDTA |
---|---|
Aditivo | Aditivo K3 EDTA |
Material | Plástico |
Tipo de tapón | Hemogard™ |
Tipo de etiqueta | Bloque |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12967666
|
BD
367836 |
2 mL |
203.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 29-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15349700
|
BD
367836 |
2 mL |
55.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12987666
|
BD
368860 |
4 mL |
271.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Tapón Hemogard lavanda
- Se utiliza para obtener muestras de plasma con ácido etildiaminotetraacético (EDTA) o sangre completa.
- El aditivo K3 sal de potasio de EDTA es un líquido en el tubo Vacutainer que actúa como coagulante
- Disponible en tamaños de 2, 3 y 4 ml.
- La diferencia entre K2EDTA y K3EDTA es que la K3 es una solución líquida en los tubos, mientras que la K2 es una solución líquida que se rocía en los tubos
Especificaciones
Tubo K3 EDTA | |
Plástico | |
Bloque |
Aditivo K3 EDTA | |
Hemogard™ | |
13 mm |