Learn More
BD Tubos de plasma de heparina Vacutainer™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
4 ml
6 ml
10 mL
Aditivo:
Heparina de litio
Heparina de sodio
Material:
PET
Vidrio
Tipo de tapón:
Hemogard
Hemogard™
Tradicional
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Descripción
Los tubos de plasma de heparina BD Vacutainer™ para química clínica están disponibles con heparina de sodio secada en aerosol o aditivo de heparina de litio. La heparina actúa como anticoagulante ya que desarrolla un complejo de antitrombina. Este complejo inhibe la trombina y el factor X activado, impidiendo así la coagulación.
- La anticoagulación óptima se consigue mediante el uso de 17 IU de heparina por ml de sangre (cuando el nivel de llenado es correcto)
- La heparina se seca en aerosol sobre las paredes interiores de los tubos mediante un procedimiento especial para que el aditivo se distribuya de manera uniforme para lograr la mejor solubilidad posible
- Para la química clínica, la heparina de litio suele preferirse a la heparina sódica
- La mezcla correcta (de 8 a 10 inversiones) del tubo inmediatamente después de tomar la muestra de sangre es extremadamente importante para evitar la microcoagulación
- Condiciones de centrifugación: ≤1300 g durante 10 minutos a 18–25 °C
- El tubo de 10 ml de heparina sódica es de vidrio y tiene un cierre convencional
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de heparina para plasma |
| Aditivo | Heparina de sodio |
| Material | Vidrio |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Tradicional |
| Capacidad (métrico) | 10 mL |
| Para utilizar con (equipo) | Aguja Vacutainer™ y soporte de tubos |
| Color del tapón | Verde |
| Tamaño del tubo | 16 x 100 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para obtener una muestra de plasma |
| Mostrar más |