Especificaciones
Tubo K2 EDTA | |
PET | |
2 mL | |
13 x 75 mm | |
Papel |
K2 EDTA | |
Hemogard™ | |
Rosa | |
Se utilizan para obtener una muestra de suero o una muestra de sangre total o plasma con EDTA |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- X1000 Vacutainer K2EDTA 2ML Purple
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: dipotassium EDTA dihydrate
Título del producto
BD Tubos Vacutainer™ K2EDTA > Capacidad: 2mL
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido