Learn More
BD Tubos K3EDTA Vacutainer™
Click to view available options
Capacidad (métrico):
3 mL
Color del tapón:
Lavanda
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Description
Las sales de EDTA (ácido tetraacético de diamina de etileno) se utilizan para anticoagular sangre completa para investigaciones hematológicas porque los componentes celulares de la sangre están particularmente bien conservados por el EDTA. Funciona como anticoagulante, ya que forma complejos con iones metálicos como el calcio, inhibiendo así la cascada de coagulación. La anticoagulación con EDTA es irreversible.
- La concentración de EDTA es de 1,8 mg por ml de sangre completa cuando el nivel de llenado es correcto
- La mezcla correcta (de 8 a 10 inversiones) del tubo de EDTA inmediatamente después de tomar la muestra de sangre es extremadamente importante para evitar la microcoagulación
- Todos los tubos se suministran en cajas de 100 tubos (caja de 10 cajas = 1000 tubos)
Specifications
Specifications
| Tipo de producto | Tubo de EDTA |
| Aditivo | K3 EDTA |
| Material | PET |
| Esterilidad | Estéril |
| Tipo de tapón | Hemogard™ |
| Capacidad (métrico) | 3 mL |
| Color del tapón | Lavanda |
| Tamaño del tubo | 13 x 75 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para obtener muestras de plasma con ácido etildiaminotetraacético (EDTA) o sangre |
| Tipo de etiqueta | Bloque |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- TUBE K3EDTA PLH 13X75 3.0 BLBL LAV CE
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contém: tripotassium EDTA dihydrate
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction