Learn More
BD Tubos de análisis de orina de plástico Vacutainer™
For the collection and transport of urine specimens. BD Vacutainer™ Plastic Urinalysis Tubes are sterile evacuated tubes with or without preservative to be used with BD collection devices. Available in many sizes with a round or conical bottom.
Marca: BD 365000
Detalles adicionales : Peso : 4.00000kg
Descripción
Los productos de orina BD Vacutainer™ para la recogida y transporte de muestras de orina ofrecen el mismo nivel de seguridad y estandarización que los productos de recogida de sangre BD.- Diseñados para proporcionar unos resultados del paciente precisos con un riesgo reducido de exposición a muestras peligrosas para los trabajadores sanitarios
- Se utiliza con dispositivos de recogida BD, vasos de muestras, recipientes de 3 l y adaptadores de transferencia de 24 horas
- Los tubos de orina a prueba de fugas pueden transportar muestras de orina de forma segura al laboratorio para su análisis
- Entre las opciones se incluyen la forma inferior (redonda o cónica) y el estilo de tapa (convencional o Hemogard™)
- La mayoría de los tamaños no contienen conservante ni aditivo
- El tubo de 8 ml (n.º de fabr. 364938) contiene un conservante: 0,4 % de clorhexidina, 5,6 % de etilparabeno y 94 % de propionato de sodio
Especificaciones
Tubo de análisis de orina | |
Hemogard™ | |
PET | |
Sin aditivo | |
análisis de orina | |
Papel | |
9,5 mL |
Beige | |
Sí | |
Estéril | |
Cónicos | |
Dispositivos de recogida de orina (vasos, adaptadores de transferencia, recipientes de 24 h) | |
1000/paq. |