Learn More
BD Conjuntos de recogida de sangre con pulsar un botón Vacutainer™
Código de producto. 12987746
Click to view available options
Calibre de aguja:
23 g
Longitud del tubo (métrico):
305 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. 12987746
Marca: BD 368658
Especificaciones
Tipo de producto Conjunto de recogida de sangre con pulsar un botón
Color Azul claro
Calibre de aguja 23 g
Incluye 23 indicadores, tamaño de aguja de 19 mm, tubos de 305 mm
Longitud de la aguja (métrico) 19 mm
Longitud del tubo (métrico) 305 mm
Cantidad 100/caja