Learn More
BD Tubo separador de suero de plástico con tapón Vacutainer™ Hemogard
Prevents the contamination of the serum from the separated cellular components. BD Vacutainer™ SST™ II Advance Tubes feature an inert, stable gel that separates the serum and the blood clot during centrifugation. The type of gel used enables short centrifugation times.
93.75€ - 502.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubo separador de suero |
---|---|
Aditivo | Sílice |
Material | PET |
Esterilidad | Estéril |
Tipo de tapón | Hemogard™ |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de etiqueta | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Tipo de etiqueta | Color del tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
12997686
|
BD
366127 |
3,5 mL | Bloque | Rojo |
218.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
12907696
|
BD
368968 |
5 mL | Papel | Rojo |
502.00€
paquete de 1000 |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
10829270
|
BD
367953 |
8,5 mL | Papel | Dorado |
93.75€
paquete de 100 |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
Using BD SST™ II Advance, routine analytes in clinical chemistry, such as potassium and glucose, are still stable after a week of storage at 2–8°C. Clinical evaluation of special chemistries (such as therapeutic drugs, proteins, peptides, steroids and vitamins) demonstrates a high degree of stability with the acrylic gel in these tubes, which is a distinct advantage during transport and storage.
Advantages of gel tubes versus non-gel tubes:
- Stable barrier between serum and clotted blood, therefore better analyte stability and sample quality
- Optimization of the work flow: short centrifugation time, sample processing and archiving in the primary tube
- No possibility of misidentification due to the use of secondary tubes
Tube usage guidelines:
- Clotting Times: the minimum recommended coagulation time for patients who have not received anti-coagulation treatment is 30 minutes. Tubes contain a clot activator of silica particles.
- Centrifugation Conditions: 1300–2000 g for 10 minutes or alternately 3000 g for 5 minutes, at 18–25°C.
- Effects of Temperature: cooling of the tube during centrifuging can affect the movement capability of the gel. Optimum separation of serum and coagulated blood is achieved at 20–25°C.
- Store at 4–25°C and protected from direct sunlight during storage.
Especificaciones
Tubo separador de suero | |
PET | |
Hemogard™ | |
CE |
Sílice | |
Estéril | |
Evaluación clínica de químicas especiales como fármacos terapéuticos, proteínas, péptidos, esteroides y vitaminas |