Learn More
BD Jeringa Vacutainer™ para extracción de sangre y cuidados críticos
Click to view available options
Calibre de aguja:
22 G
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
Con aguja de seguridad BD preestablecida, luer-lock con punta de tapa BD Hemogard™ calibre 22G Eclipse volumen 3 ml BD Vacutainer
Especificaciones
Especificaciones
| Calibre de aguja | 22 G |
| Para utilizar con (aplicación) | Medir la gasometría arterial, el calcio ionizado y el magnesio ionizado, así como realizar pruebas de cuidados críticos |
| Incluye | Aguja de seguridad Eclipse™, heparina equilibrada con calcio secada por pulverización en los lados de la jeringa |
| Longitud de la aguja (imperial) | 1 pulg |
| Volumen (métrico) | 3 ml |
| Tipo de conexión | Luer Lock |