Learn More
Thermo Scientific™ Estufas de calentamiento y secado en vacío Vacutherm
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Seque hasta seis veces más rápido que con unidades convencionales. Las estufas de calentamiento y secado en vacío Thermo Scientific™ Vacutherm ofrecen excelentes capacidades para un secado rápido y suave. La excepcional transferencia de calor y la rápida capacidad de calentamiento minimizan el tiempo de funcionamiento. El cristal de seguridad doble de la ventana frontal ofrece una protección única frente a las implosiones. El sistema modular permite definir configuraciones específicas para aplicaciones gracias a una amplia gama de opciones de equipamiento. Para cumplir los requisitos de la normativa ISO 9000 y GLP/GMP, se encuentra disponible documentación sobre temperatura y presión.
- Microprocesador Kelvitron™ fácil de usar (estufas calefactadas con camisa) o controlador multicanal Digicon (estufas calefactadas con estante)
- Pantalla analógica de presión
- Sensor de exceso de temperatura que protege la estufa y la muestra
- Puertas de vidrio de seguridad de doble hoja
- Conexiones de vacío, tubos y válvula de bola de acero inoxidable
- Conexión de gas inerte con válvula de precisión y válvula de seguridad de sobrepresión que libera con precisión gases no inflamables y no tóxicos
- Orificio de acceso DN25 de serie en pared trasera
Modelos calefactados con camisa
- Resisten temperaturas de hasta 200 °C
Modelos calefactados con estante
- Resisten temperaturas de hasta 400 °C
- Garantizan una transferencia óptima de calor
Recomendada para:
- Secado de materiales sensibles al calor
- Secado sin residuos de piezas intrincadas
- Recuperación selectiva de productos desgasificados
Specifications
Specifications
| Descripción | Camisa de calefacción VT 6025 |
| Capacidad (métrico) | 25 l |
| Temperatura (métrico) | 200 °C |
| Tipo | Camisa de calefacción |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 12,1 x 11,8 x 10,8 pulg (30,7 x 30 x 27,5 cm) |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 17,7 x 18,9 x 23,6 pulg (45 x 48 x 60 cm) |
| Requisitos eléctricos | 230 V 50/60 Hz |
| Tensión | 230 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.