Learn More
Merck Vacuum Filtering Side-arm Flask
Accessories for filter holders for sample preparation.
124.00€ - 494.00€
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15884146
|
Merck
XX1012505 |
Matraz de filtración | 125 mL |
124.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15894146
|
Merck
XX1012506 |
Matraz de filtración de vacío, brazo lateral roscado, desconexión rápida | 125 mL |
148.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 19-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15875654
|
Merck
XX1014705 |
Brazo lateral roscado | 1 L |
169.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15810575
|
Merck
XX1014744 |
Brazo lateral roscado | 4 L |
494.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15884166
|
Merck
XX1514706 |
Brazo lateral roscado con desconexión de vacío rápida | 1 L |
147.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Millipore Vacuum Filtering Side-Arm FlaskThese side-arm flasks are designed for use in vacuum filtration procedures with classic Millipore Glass Filter Holders.
This item is an accessory item for the Glass Microanalysis Filter Holder Kit.
Features & Benefits:
- Side arm connects to vacuum source with 3/8 in. I.D. hose
- 1 L and 4 L flasks accept No. 8 perforated stopper
- 125 mL flask accepts No. 5 stopper
Applications: Vacuum Filtration Using Classic Filter Holders
Especificaciones
Vidrio de borosilicato |