Learn More
Cole-Parmer™ Soporte de filtración al vacío
Optimize your vacuum filtration process with the Vacuum Filtration Holder.
260.00€ - 297.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Vidrio sinterizado |
Material | Pinza de aluminio, tapón de caucho de silicona |
Cantidad | 1 unidad |
Tipo | Vacuum Filtration Holder |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11721883
|
Cole-Parmer™
02921-00 |
15 ml |
260.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11711883
|
Cole-Parmer™
02920-00 |
100 mL |
297.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Soporte de filtro de vidrio o de acero inoxidable• Para la filtración ultrapura, elegir un soporte de filtro de acero inoxidable
• Soporte de membrana de vidrio
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
Pinza de aluminio, tapón de caucho de silicona | |
Vacuum Filtration Holder |
Vidrio sinterizado | |
1 unidad |