Learn More
Memmert™ Estufa de vacío VO
Tienda Memmert ProductosDescripción
Potente, suave y turbo rápido: estas tres palabras describen la estufa de vacío VO de Memmert.
- Tamaños de modelo: 29, 49, 101
- Intervalo de ajuste de temperatura: De +20 °C a +200 °C
- Intervalos de ajuste de vacío: de 5 a 1100 mbar
- 1 variante de modelo: TwinDISPLAY (control intuitivo)
- Software AtmoCONTROL en un dispositivo USB para la programación, la gestión y la transferencia de programas a través del puerto USB o de la interfaz Ethernet
- Control electrónico digital de presión para una bomba de vacío controlada por velocidad
- Detección y calentamiento de varios niveles: el calentamiento directo inteligente mediante termobandejas colocables de forma individual con sensores distintos garantiza breves tiempos de calentamiento y procesamiento
- Gracias al contacto directo entre el calentamiento y la carga, apenas se produce
una pérdida de calor y cada termobandeja se puede controlar y calibrar por separado - Los circuitos de control reaccionan con precisión a diferentes cargas o humedad y mantienen una temperatura constante durante el secado al vacío.
- Parámetros ajustables: temperatura (Celsius o Fahrenheit), vacío, hora del programa, zonas horarias
- Enorme ahorro de energía gracias a la bomba de vacío ajustable y continua
En combinación con la bomba de vacío controlada por velocidad y resistente a productos químicos, la serie VO ahorra alrededor del 70 % de energía en rampa en comparación con una bomba no controlada. El vacío final de hasta 2 mbar permite una amplia gama de aplicaciones y, gracias al control de la bomba orientado a la demanda y a los procesos de lavado optimizados, los diafragmas tienen una vida útil significativamente mayor.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la cámara | Interior de acero inoxidable soldado herméticamente de acero inoxidable extremadamente resistente a la corrosión, material 1.4404 |
| Tipo de controlador | TwinDISPLAY: controlador con microprocesador PID digital multifuncional y adaptativo con 2 pantallas TFT a color de alta definición |
| Capacidad (métrico) | 101 l |
| Temperatura (métrico) | De +20 (al menos 5 °C por encima de la temperatura ambiente) a +200 °C |
| Tipo | Estufa de vacío |
| Pantalla | 2 pantallas TFT en color de alta definición (TwinDISPLAY) |
| Material | Acero inoxidable |
| Modelo | VO101 |
| Puertos | Interfaz Ethernet o puerto USB |
| Características de seguridad | AutoSAFETY: protección adicional contra sobretemperatura y subtemperatura “ASF”, que sigue automáticamente el valor de referencia en un intervalo de tolerancia preestablecido, alarma en caso de sobretemperatura o subtemperatura, el calentamiento se apaga en caso de sobretemperatura, compresor en caso de subtemperatura |
| Mostrar más |